Läs mer
Acesulfame Aspartame Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C18H23N3O9S |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.45 |
| InChI-nyckel | KVHQNWGLVVERFR-ACMTZBLWSA-N |
| LEDER | CC1=CC(=O)NS(=O)(=O)O1.COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-amino-3-{[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propanoic acid; 6-methyl-3,4-dihydro-1,2λ⁶,3-oxathiazine-2,2,4-trione |
| Produkttyp | Impurity |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |