Läs mer
Acesulfamkalium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acesulfame potassium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 200.9498 |
| Procent renhet | >95% |