Läs mer
Acetalsampolymer och fjäderrörklämmor i rostfritt stål
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Material | Acetalsampolymer, rostfritt stål |
| För användning med | För 8 mm OD Slangar |
| För användning med (applikation) | Ger optimal stängning av gummi och flexibla PVC-slangar |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Produkttyp | Fjäderrörsklämma |