Läs mer
Cytiva POM-kolonnklämma
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med:
För ÄKTA Avant eller ÄKTA Pure som använder järnvägssystemet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Paket med fem (5) kolonnklämmor som håller kolonner med 10 –21 mm ytterdiameter
- Fästs enkelt på ÄKTA™ Avant eller ÄKTA™ Rena instrument som använder rälssystemet:
- Pressa ihop klämmans inre ändflikar
- Sätt in den pressade änden i instrumentets skena
- Vrid klämman 90° och släpp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Klämma |
| Diameter (metrisk) Yttre | För 10 till 21 mm OD-kolonner |
| Förpackningsmängd | 5-pack |
| För användning med | För ÄKTA Avant eller ÄKTA Pure som använder järnvägssystemet |
| Material | POM |