Läs mer
Cole-Parmer™ Acetal Rak-genom snabb-frånkopplingsslang Hulling Insats
För användning med:
Passar 0,25 tum. Slang-ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Acetal |
| Total längd (metrisk) | 6.35 cm |
| För användning med | Passar 0,25 tum. Slang-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Produkttyp | Slanghagelinsats |