Läs mer
Acetal, TRC
Produktkod. 17960505
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17960505 10 g
17931035 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17960505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA13259010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-57-7
Molekylformel C6 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 118.17
Synonym Acetaldehyde, diethyl acetal (8CI), 1,1-Diethoxyethane, Acetal, Acetaldehyde ethyl acetal, Diethyl acetal, Ethanal diethyl acetal, Ethylidene diethyl ether, NSC 7624
IUPAC-namn 1,1-dietoxiethan
LEDER CCOC(C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde diethylacetal
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 118.0994
Procent renhet >95%