Läs mer
Cole-Parmer™ Acetalventil med snabbborttagningsslang med hullingsinsats
Total längd (metrisk):
4.8 cm
7.8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Acetal |
| Total längd (metrisk) | 7.8 cm |
| För användning med | Passar 0,31 tum. Slang-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Produkttyp | Slanghagelinsats |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Acetalventil med snabbborttagningsslang med hullingsinsats >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering