Läs mer
Acetaldehyd 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323327
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Codice prodotto. Kvantitet
30323327 1 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30323327 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10011000ME1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kvantitet 1 ml
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.