Läs mer
Acetaldehyd 1000 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322342
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322342 1 ml
1 options
Produktkod. 30322342 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10011000WA1000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde
CAS 75-07-0
Analyt- eller komponentnamn Acetaldehyde
Frakt skick -18 °C
Molekylformel C2 H4 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, NSC 7594
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
LEDER CC=O
IUPAC-namn Acetaldehyd
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 44.05
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 44,0262 g/mol