Läs mer
Acetaldehyde-2,2,2-d3, CDN
Produktkod. 30318770
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318770 1 g -
30313697 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318770 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND06821G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde-d3
CAS 19901-15-6
Molekylformel C2 D3 H O
Kvantitet 1 g
Synonym Acetic Aldehyde-d3, Ethanal-d3, Ethyl Aldehyde-d3, Perdeuteroacetaldehyde-d3, Tetradeuteroacetaldehyde-d3, Acetaldehyde-2,2,2-d3
InChI formel InChI=1 S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C=O
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 47.07
Formel vikt 47.045 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity