Läs mer
Acetaldehyd-2,4-dinitrofenylhydrazon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314333
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30314333 5 ml
1 options
Produktkod. 30314333 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10011300AL100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Analyt- eller komponentnamn Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 N4 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI formel InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
LEDER C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(E)-etylidenamino]-2,4-dinitroanilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 224.17
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 224,0546 g/mol