Läs mer
Acetaldehyd 2,4-dinitrofenylhydrazon, TRC
Produktkod. 30327852
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30327852 1 g
1 options
Produktkod. 30327852 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1327001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Molekylformel C8 H8 N4 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI formel InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
LEDER C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(E)-etylidenamino]-2,4-dinitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 224.17
Formel vikt 224.0546