Läs mer
Acetaldehyd-ammoniaktrimer, 98 %
Beskrivning
Acetaldehyd ammoniaktrimer används som renhållare för sulfhydrylföreningar i naturgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anteckningar
Torka vid 4 °C. Förvaras åtskilt från luft, fukt och oxidationsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldehyde ammonia trimer |
| CAS | 58052-80-5 |
| Smältpunkt | 93 °C till 96 °C |
| Densitet | 0.852 |
| Kokpunkt | 110 °C (dekomposition) |
| Molekylformel | C6H18N3 |
| MDL-nummer | MFCD00149559 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1841 |
| Beilstein | 3910586 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acetaldehyde ammonia trimer
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaldehyde-ammonia
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.