Learn More
Acetaldehydammoniaktrimer, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetaldehyde Ammonia Trimer |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2 |