Läs mer
Acetaldehyde-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldehyde-d3 |
| CAS | 19901-15-6 |
| Molekylformel | C2 D3 H O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Acetic Aldehyde-d3, Ethanal-d3, Ethyl Aldehyde-d3, Perdeuteroacetaldehyde-d3, Tetradeuteroacetaldehyde-d3, Acetaldehyde-2,2,2-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C=O |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 47.07 |
| Formel vikt | 47.045 |