Läs mer
Acetaldehyd dietylacetal, 99 %
Produktkod. p-7021389
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444694 100 g 100g
11454694 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444694 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13701.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Acetaldehyd-dietylacetal används som ett smakämne för att ge frukt, nötter, rom och whiskysmaker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Acetaldehyd-dietylacetal används som ett smakämne för att ge frukt, nötter, rom och whiskysmaker.
Löslighet Löslig i vatten (46 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras i kylt skick. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-57-7
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00009243
InChI-nyckel DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
IUPAC-namn 1,1-dietoxietan
LEDER CCOC(C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde diethyl acetal
Smältpunkt -100°C
Densitet 0.831
Kokpunkt 101°C to 102°C
Flampunkt −21°C (−6°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.381
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1088
Beilstein 1098310
Merck Index 14,38
Löslighetsinformation Soluble in water (46g/L at 20°C).
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.