missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4 |
| CAS | 352438-71-2 |
| Molekylformel | C6 D4 H10 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetaldehyde Diethylacetal D4 (1,1,1,2-D4), Ethane-1,1,1,2-d4, 2,2-diethoxy- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-diethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.199 |
| Formel vikt | 122.124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?