Läs mer
Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4, TRC
Produktkod. 30326096
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30326096 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA13272350MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4
CAS 352438-71-2
Molekylformel C6 D4 H10 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Acetaldehyde Diethylacetal D4 (1,1,1,2-D4), Ethane-1,1,1,2-d4, 2,2-diethoxy- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCC)OCC
IUPAC-namn 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-diethoxyethane
Molekylvikt (g/mol) 122.199
Formel vikt 122.124
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.