Läs mer
Acetaldehyde dimethyl acetal, 98+%
Produktkod. 11494343
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494343 25 g 25g
11404353 100 g 100g
11414353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10939.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-15-6 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Acetaldehyddimetylacetal kan användas vid framställning av glukosidderivat av steganol. Det kan användas som polymerlösningsmedel för inkapsling av vattenlösligt modellprotein, bovint serumalbumin till biologiskt nedbrytbar poly(D,L-mjölksyra).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Acetaldehyd-dimetylacetal kan användas vid framställning av glukosidderivat av steganol. Det kan användas som polymerlösningsmedel för inkapsling av vattenlösligt modellprotein, bovint serumalbumin till biologiskt nedbrytbar poly(D,L-mjölksyra).
Löslighet Löslig i vatten
(1000 mg/ml vid 25 °C), alkoholer, kloroform, eter och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-15-6
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00008493
InChI-nyckel SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
PubChem CID 10795
IUPAC-namn 1,1-dimetoxietan
LEDER CC(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde dimethyl acetal
Smältpunkt -113°C
Densitet 0.852
Kokpunkt 63°C to 65°C
Flampunkt −17°C (1°F)
Odör Sweet
Brytningsindex 1.367
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2377
Beilstein 1697039
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3226
Löslighetsinformation Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Formel vikt 90.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Dimethoxyethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.