Läs mer
Acetaldehyde Dimethyl Acetal-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethoxyethane-D10 |
| CAS | 1219798-83-0 |
| Molekylformel | C4 D10 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Acetaldehyde Dimethyl Acetal-d10, 1,1-Dimethoxyethane-D10, 1,1-Dimethoxyethane-d10, 3-(Methyl-d3)-2,4-dioxapentane-1,1,1,3,5,5,5-d7, Dimethyl acetal-d10, Ethylidene dimethyl ether-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC([2 H])(OC([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-bis(trideuteriomethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.1826 |
| Formel vikt | 100.1308 g/mol |
| Visa mer |