Läs mer
Acetaldehyd etylpropargylacetal, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732084 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732084 5 g Glasflaska 5g
10025493 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732084 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390640050
Kemiska identifierare
CAS 18669-04-0
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00066344
InChI-nyckel QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86774
IUPAC-namn 3-(1-etoxietoxi)prop-1-yn
LEDER CCOC(C)OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8930g/mL, 0.893
Kokpunkt 141°C to 142°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4150 to 1.417
Kvantitet 5 g
Synonym 3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.