Läs mer
Acetaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10152180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10152180 500 mL 500ml
10497240 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10152180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0080/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Acetaldehyde, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-07-0
Molekylformel C2H4O
MDL-nummer 6991
Specifikationer
Smältpunkt -123°C
Kokpunkt 21°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 44.04g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P235-Förvaras svalt.