missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetaldehyde, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldehyde |
| CAS | 75-07-0 |
| Smältpunkt | -123°C |
| Densitet | 0.78 g/cm³ at 20°C |
| Kokpunkt | 20.4°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | -38.89°C (closed cup) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde, Acetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 44.05 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?