Läs mer
Acetaldehyde, 5000μg/mL in Water, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16329167 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16329167 1 mL
1 options
Produktkod. 16329167 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1255K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Acetaldehyde75-07-05000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 75-07-0, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Analyt- eller komponentnamn Acetaldehyde
Molekylformel C2H4O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC=O
Element Acetaldehyde
IUPAC-namn acetaldehyde
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylvikt (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:15343
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only