Läs mer
Acetaldehyd, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15226136 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1.8 mL
Förpackningsstorlek:
1.8ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15226136 1.8 mL 1.8ml
1 options
Produktkod. 15226136 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S125W1.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 SEK
    704.67 SEK / 1.8ml
    Save 97.33 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Acetaldehyd75-07-01000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 75-07-0, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C2H4O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CC=O
IUPAC-namn acetaldehyd
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Kvantitet 1.8 mL
ChEBI CHEBI:15343
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetaldehyde in Water
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetaldehyde
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning