Läs mer
Acetaldehyd, TRC
Produktkod. 30041144
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041144 100 g
18000080 1 g
17919969 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA132600100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-07-0
Molekylformel C2 H4 O
Molekylvikt (g/mol) 44.05
Synonym Acetaldehyde (8CI, 9CI, ACI), Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, MeSH ID: D000079, NSC 7594
IUPAC-namn Acetaldehyd
LEDER CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Formel vikt 44.0262