Läs mer
Acetaldoxime, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldoxime |
| CAS | 107-29-9 |
| Densitet | 0.969 g/cm³ at 20°C |
| Flampunkt | 40°C - open cup) |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim, Acetaldoxime |
| Molekylvikt (g/mol) | 59.07 |
| Kvalitet | Not Available |