Läs mer
Acetaldoxime, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891961
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891961 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15891961 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8410850050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Mixture of cis and trans isomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 107-29-9
Densitet 0.969 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00002124
Kvantitet 50 mL
Synonym Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim, Acetaldoxime
Molekylvikt (g/mol) 59.07