Läs mer
Acetaldoxim, syn + anti, 98 %
Produktkod. 11413374
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413374 250 g 250g
11403374 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413374 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10640.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59,07 g/mol
Acetaldoxim används som syreavskiljare i pannvatten. Det används också som mellanprodukt i kemisk syntes och läkemedel. Det är involverat i omlagringsreaktionen för att framställa acetamid genom att använda nickel(II)acetat som katalysator. Det fungerar som en prekursor för att framställa heterocykliska föreningar såsom spiroisoxazolin. Vidare används det för att framställa alkylerade (Z)-oximer genom deprotonering följt av reaktion med bensylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetaldoxim används som syreavskiljare i pannvatten. Det används också som mellanprodukt i kemisk syntes och läkemedel. Det är involverat i omlagringsreaktionen för att framställa acetamid genom att använda nickel(II)acetat som katalysator. Det fungerar som en prekursor för att framställa heterocykliska föreningar såsom spiroisoxazolin. Vidare används det för att framställa alkylerade (Z)-oximer genom deprotonering följt av reaktion med bensylbromid.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-29-9
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.07
MDL-nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI-nyckel FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC-namn (NZ)-N-etylidenhydroxylamin
LEDER C\C=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldoxime
Namnnotering syn + anti
Densitet 0.969
Kokpunkt 115 °C till 117 °C
Flampunkt 36 °C (96 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2332
Beilstein 1209252
Merck Index 14,42
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och eter.
Formel vikt 59.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.