Läs mer
Acetaldoxim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldoxime |
| CAS | 107-29-9 |
| Molekylformel | C2H5NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+ |
| LEDER | C\C=N\O |
| IUPAC-namn | (NE)-N-etylidenhydroxyllamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 59.07 |
| Formel vikt | 59.0371 |