Läs mer
Acetaldoxim, TRC
Produktkod. 30324006
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30324006 10 g
1 options
Produktkod. 30324006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA13261010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldoxime
CAS 107-29-9
Molekylformel C2H5NO
Kvantitet 10 g
Synonym Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
LEDER C\C=N\O
IUPAC-namn (NE)-N-etylidenhydroxyllamin
Molekylvikt (g/mol) 59.07
Formel vikt 59.0371