missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetamide-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamide-13C2 |
| CAS | 600726-26-9 |
| Molekylformel | 13C2H5NO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Ethanamide-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1 |
| LEDER | [13CH3][13C](=O)N |
| IUPAC-namn | acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.05 |
| Formel vikt | 61.0438 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?