Läs mer
Acetamide-2,2,2-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Molekylformel | C2 D3 H2 N O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7 CI, 8 CI, 9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.09 |
| Formel vikt | 62.0559 g/mol |
| Visa mer |