missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetamide-2,2,2-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Molekylformel | C2 D3 H2 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7CI, 8CI, 9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.09 |
| Formel vikt | 62.0559 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?