Läs mer
Paracetamid, 99 %
Produktkod. 11484304
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484304 5000 g 5000g
11474304 250 g 250g
11464304 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12589.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59,068 g/mol
Acetamid används som industriellt lösningsmedel, mjukgörare, vät- och penetreringsmedel. Det används också för transamidering av karboxamider i 1,4-dioxan. Den finner användning i lacker och lödmedel. Vidare fungerar det som en prekursor till tioacetamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Acetamid används som industriellt lösningsmedel, mjukgörare, vät- och penetreringsmedel. Det används också för transamidering av karboxamider i 1,4-dioxan. Den finner användning i lacker och lödmedel. Vidare fungerar det som en prekursor till tioacetamid.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-35-5
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.068
MDL-nummer MFCD00008023
InChI-nyckel DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC-namn acetamid
LEDER CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamide
Smältpunkt 76 °C till 81 °C
Densitet 1.159
Kokpunkt 220 °C till 222 °C
Kvantitet 5000 g
Beilstein 1071207
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,43
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 59.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.