Läs mer
Acetamide-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamide-d5 |
| CAS | 33675-83-1 |
| Molekylformel | C2 D5 N O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Acetamide-d5 (7 CI, 8 CI, 9 CI), Acetamide-D5, Acetamide-N,N,2,2,2-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,2,2-pentadeuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.098 |
| Formel vikt | 64.0685 g/mol |
| Visa mer |