missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetamide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamide-d5 |
| CAS | 33675-83-1 |
| Molekylformel | C2 D5 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2 |
| LEDER | [2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,2,2-pentadeuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.098 |
| Formel vikt | 64.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?