Läs mer
Acetamide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamide-d5 |
| CAS | 33675-83-1 |
| Molekylformel | C2 D5 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetamide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2 |
| LEDER | [2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,2,2-pentadeuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.098 |
| Formel vikt | 64.0685 |