Läs mer
Acetanilide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11453473 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453473 500 g 500g
10407250 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453473 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0200/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 103-84-4
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer 8674
InChI-nyckel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn N-phenylacetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt 111°C
Färg White
pH 5.0 to 7.0
Kokpunkt 304°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C8H9NO
Kvantitet 500 g
Formel vikt 135.17g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.