Specifikationer
| CAS | 60-35-5 |
| Smältpunkt | 79°C |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 221°C |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C2H5NO |
| MDL-nummer | 8023 |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 59.06g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetamide
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare