Läs mer
Acetamide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876760
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876760 100 g 100g
15831821 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15876760 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8223430100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-35-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 59.07
Specifikationer
Smältpunkt 78°C to 81°C
Densitet 1.159 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 221°C to 222°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008023
Kvantitet 100 g
Synonym Acetamide, Acetic acid amide, Acetamide