Läs mer
Paracetamid, TRC
Produktkod. 17982515
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17982515 1 g
1 options
Produktkod. 17982515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1330601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamide
CAS 60-35-5
Molekylformel C2 H5 N O
Kvantitet 1 g
Synonym Acetic acid amide, Acetimidic acid, Ethanamide, Ethanimidic acid, Methanecarboxamide, NSC 25945
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
LEDER CC(=O)N
IUPAC-namn Paracetamid
Molekylvikt (g/mol) 59.07
Formel vikt 59.0371