Läs mer
Paracetaminhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11384619
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384619 25 g 25g
11463107 100 g 100g
11473107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16091.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-42-5 | C2H7ClN2 | 94,542 g/mol
Acetamidinhydroklorid användes vid framställningen av dekarboxyektoin. Det användes också vid syntesen av etyl-4-(4-hydroxifenyl)metyliden-2-metyl-5-oxo-1-imidazolacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Acetamidinhydroklorid användes vid framställningen av dekarboxyektoin. Det användes också vid syntesen av etyl-4-(4-hydroxifenyl)metyliden-2-metyl-5-oxo-1-imidazolacetat.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-42-5
Molekylformel C2H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 94.542
MDL-nummer MFCD00013016
InChI-nyckel WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC-namn etanimidamid; hydroklorid
LEDER CC(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamidine hydrochloride
Smältpunkt 168°C to 175°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3591762
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,44
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 94.54
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetamidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamidine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.