Läs mer
Acetamidine hydrochloride, 98+%
Produktkod. 10438130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 10438130
Brand: Thermo Scientific Acros 170211000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-42-5
Molekylformel C2H6N2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 94.54
MDL-nummer MFCD00013016
InChI-nyckel WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC-namn etanimidamid; hydroklorid
LEDER CC(=N)N.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Acetamidine hydrochloride
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160°C to 170°C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Formel vikt 94.54
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.