Läs mer
Paracetamidinhydroklorid, 98+%
Produktkod. 10645612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645612 10 g Glasflaska 10g
10438130 100 g Glasflaska 100g
10137803 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170210100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-42-5
Molekylformel C2H6N2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 94.54
MDL-nummer MFCD00013016
InChI-nyckel WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC-namn etanimidamid; hydroklorid
LEDER CC(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamidine hydrochloride
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160 °C till 170 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 10 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/ml. Andra lösligheter: löslig i alkohol, olöslig i aceton
Formel vikt 94.54
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.