Läs mer
Acetamidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30326938
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30326938 10 g
1 options
Produktkod. 30326938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA13307010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamidine Hydrochloride
CAS 124-42-5
Molekylformel C2H7ClN2
Kvantitet 10 g
Synonym Ethanimidamide Hydrochloride, Acediamine Hydrochloride, Acetamidinium Chloride, Methylamidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
LEDER Cl.CC(=N)N
IUPAC-namn etanimidamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 94.54
Formel vikt 94.0298