missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetamidine Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamidine Hydroiodide |
| CAS | 1452099-14-7 |
| Molekylformel | C2H6N2 . HI |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2.HI/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H |
| LEDER | I.CC(=N)N |
| IUPAC-namn | ethanimidamide;hydroiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 186 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?