Läs mer
Acetamidine Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamidine Hydroiodide |
| CAS | 1452099-14-7 |
| Molekylformel | C2H6N2 . HI |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2.HI/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H |
| LEDER | I.CC(=N)N |
| IUPAC-namn | ethanimidamide;hydroiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 186 |