Läs mer
alpha-Acetamidocinnamic acid, 98%
Produktkod. 10149979 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10149979 25 g Glasflaska 25g
11366095 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10149979 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5469-45-4 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5469-45-4
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.21
InChI-nyckel XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N
Synonym z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139
PubChem CID 5370579
IUPAC-namn (Z)-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid
LEDER CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Acetamidocinnamic acid
Smältpunkt 188.0°C to 190.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=C(NHCOCH3)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10683
Formel vikt 205.21
Procent renhet 0.98
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Acetamidocinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.