Läs mer
Acetaminophen-13C2, 15N1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaminophen-13C2, 15N1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i1+1,6+1,9+1 |
| Formel vikt | 154.0671 |
| Procent renhet | >95% |